Fine forceps, self-closing
Acciaio inossidabile, 115 mm, Straight, 0,8×0,04 mm
Codice catalogo FSCI11480-11
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Fine forceps, self-closing
Codice catalogo FSCI11480-11
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:115 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:02
- Tip size:0,8×0,04 mm
- Tip shape:Straight