Dumont vessel cannulation forceps
0,5 mm OD tubing size, Inox, 110 mm, Angled
Codice catalogo FSCI11281-11
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Dumont vessel cannulation forceps
Codice catalogo FSCI11281-11
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:0,5 mm OD tubing size
- Lunghezza:110 mm
- Materiale:Inox
- Seq:03
- Tip shape:Angled