Extra fine Graefe forceps
Acciaio inossidabile, 100 mm, Smooth, Straight, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
FSCI11158-10
Marketsource
- Lunghezza:100 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:09
- Stile punta:Smooth
- Tip size:0,5×0,5 mm
- Tip width:0,5 mm
- Tip shape:Straight