[EN]DI CLEARKLENS IPA VH1 2X5L W4093 1 * 2 pezzi
Codice catalogo DIVY101105065
Nome del fornitore: Diversey
[EN]DI CLEARKLENS IPA VH1 2X5L W4093 1 * 2 pezzi
Codice catalogo DIVY101105065
Nome del fornitore: Diversey
Frequently Bought Together
Soluzioni tampone colorate Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Detergenti liquidi per la pulizia automatizzata della vetreria, neodisher® FLA
Nome del fornitore: Dr. Weigert
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, strisce di provette e tappi per PCR
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Salviette per il viso
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Guanti in Nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
Acetonitrile, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio cloruro, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR® NITRILE LIGHT, Guanti in nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Neutralizzante per la lavavetreria, neodisher® Z
Nome del fornitore: Dr. Weigert
2-Propanolo, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals