Forceps, straight
200 mm
Codice catalogo USBE3035
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Made from nickel plated steel or from stainless steel.
- Straight
- Fine points
Specifiche
- Lunghezza:200 mm