Orders LinkContactUsLinkComponent
6-Bromosalicylaldehyde
Bottle, 500 mg
  APOSOR61135-500MG
6-Bromosalicylaldehyde
  APOSOR61135-500MG
 :  22532-61-2
6-Bromosalicylaldehyde
Bottle, 500 mg
 :  22532-61-2
1 * 500 mg
 :  2-Bromo-6-hydroxybenzaldehyde
  •  :22532-61-2
  •  :C₇H₅BrO₂
  •  :MFCD08234722
  •  :201.0200 g/mol
  •  :51…52 °C
  •  :Refrigerata
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    500 mg
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.