Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
α-Ionone 95%

α-Ionone 95%

Bottle, 500 g
Codice catalogo APOSOR925128-500G
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
α-Ionone 95%
Codice catalogo APOSOR925128-500G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  127-41-3
α-Ionone 95%

Bottle, 500 g

Numero CAS:  127-41-3
Price
SFr. 125.00
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one
  • Numero CAS:127-41-3
  • Formula:C₁₃H₂₀O
  • Numero MDL:MFCD00001565
  • Molecular Weight:192.3 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    500 g

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.