Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
α-Ionone 95%

α-Ionone 95%

Bottle, 100 g
Codice catalogo APOSOR925128-100G
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
α-Ionone 95%
Codice catalogo APOSOR925128-100G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  127-41-3
α-Ionone 95%

Bottle, 100 g

Numero CAS:  127-41-3
Price
SFr. 33.00
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one
  • Numero CAS:127-41-3
  • Formula:C₁₃H₂₀O
  • Numero MDL:MFCD00001565
  • Molecular Weight:192.3 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    100 g

Specifiche