Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

3',5'-Dihydroxyacetophenone 98%

Bottle, 25 g
Codice catalogo APOSOR952849-25G
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
3',5'-Dihydroxyacetophenone 98%
Codice catalogo APOSOR952849-25G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  51863-60-6
3',5'-Dihydroxyacetophenone 98%

Bottle, 25 g

Numero CAS:  51863-60-6
Price
SFr. 36.40
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
  • Numero CAS:51863-60-6
  • Formula:C₈H₈O₃
  • Numero MDL:MFCD00002290
  • Molecular Weight:152.15 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    25 g

Specifiche