Methyl 5-hydroxy-2-nitrobenzoate
Bottle, 5 g
Codice catalogo APOSOR52915-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Methyl 5-hydroxy-2-nitrobenzoate
Codice catalogo APOSOR52915-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 59216-77-2
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:59216-77-2
- Formula:C₈H₇NO₅
- Numero MDL:MFCD00100487
- Molecular Weight:197.145 g/mol
- Punto di fusione:100…115 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:5 g
- Cat. No.:APOSOR52915-5G



