Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 97%
Bottle, 5 g
Codice catalogo APOSOR939596-5G
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 97%
Codice catalogo APOSOR939596-5G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  94160-25-5
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 97%
Bottle, 5 g
Numero CAS:  94160-25-5
Price
SFr. 208.00
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:94160-25-5
  • Formula:C₉H₁₆O₃
  • Numero MDL:MFCD00205586
  • Molecular Weight:172.222 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    5 g