Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 97%
Bottle, 25 g
Codice catalogo APOSOR939596-25G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 97%
Codice catalogo APOSOR939596-25G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 94160-25-5
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:94160-25-5
- Formula:C₉H₁₆O₃
- Numero MDL:MFCD00205586
- Molecular Weight:172.222 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:25 g



