Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)-Isoleucine
D(-)-Isoleucine
Bottle, 1 g
Codice catalogo APOSOR36341-1G
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
D(-)-Isoleucine
Codice catalogo APOSOR36341-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  319-78-8
D(-)-Isoleucine
Bottle, 1 g
Numero CAS:  319-78-8
Price
SFr. 246.00
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  (2R,3R)-(-)-Isoleucine, H-D-Ile-OH
  • Numero CAS:319-78-8
  • Formula:H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
  • Numero MDL:MFCD00064221
  • Molecular Weight:131.17 g/mol
  • Punto di fusione:265…274 °C
  •  :Density: 1.224 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    1 g