2-Bromopyridine
Bottle, 50 g
APOSOR23057-50G
- :109-04-6
- :C₅H₄BrN
- :MFCD00006219
- :158 g/mol
- :192…194 °C
- :1,657 g/cm³ (25 °C)
- :54 °C
- :Ambiente
- :2810
- :6.1,II
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:50 g