Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Bromopyridine
Bottle, 50 g
  APOSOR23057-50G
2-Bromopyridine
  APOSOR23057-50G
 :  109-04-6
2-Bromopyridine
Bottle, 50 g
 :  109-04-6
SFr. 26.00
1 * 50 g
  •  :109-04-6
  •  :C₅H₄BrN
  •  :MFCD00006219
  •  :158 g/mol
  •  :192…194 °C
  •  :1,657 g/cm³ (25 °C)
  •  :54 °C
  •  :Ambiente
  •  :2810
  •  :6.1,II
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    50 g