Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

3-Chlorophenethyl bromide 97%

Bottle, 5 g
Codice catalogo APOSOR952414-5G
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
3-Chlorophenethyl bromide 97%
Codice catalogo APOSOR952414-5G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  16799-05-6
3-Chlorophenethyl bromide 97%

Bottle, 5 g

Numero CAS:  16799-05-6
Price
SFr. 194.00
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  3-Chlorophenethyl Bromide
  • Numero CAS:16799-05-6
  • Formula:C₈H₈BrCl
  • Numero MDL:MFCD04117465
  • Molecular Weight:219.51 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    5 g

Specifiche