3-Nitrobenzaldehyde
Bottle, 100 g
APOSOR10999-100G
- :99-61-6
- :C₇H₅NO₃
- :MFCD00007249
- :151.12 g/mol
- :285…290 °C
- :55…59 °C
- :1,28 g/cm³ (25 °C)
- :Ambiente
- :202-772-6
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:100 g