Orders LinkContactUsLinkComponent
Poly(vinylidene fluoride)
Poly(vinylidene fluoride)
Bottle, 25 g
Codice catalogo APOSPC37872-25G
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Poly(vinylidene fluoride)
Codice catalogo APOSPC37872-25G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  24937-79-9
Poly(vinylidene fluoride)
Bottle, 25 g
Numero CAS:  24937-79-9
Price
SFr. 60.70
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:24937-79-9
  • Formula:(-CH₂CF₂-)n
  • Numero MDL:MFCD00084470
  • Punto di fusione:155…165 °C
  • Densità:1,74 g/cm³ (25 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    25 g