Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
2,3-Dimethylindoline 95%

2,3-Dimethylindoline 95%

Bottle, 1 g
Codice catalogo APOSOR954291-1G
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
2,3-Dimethylindoline 95%
Codice catalogo APOSOR954291-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  22120-50-9
2,3-Dimethylindoline 95%

Bottle, 1 g

Numero CAS:  22120-50-9
Price
SFr. 104.00
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:22120-50-9
  • Formula:C₁₀H₁₃N
  • Numero MDL:MFCD00005707
  • Molecular Weight:147.217 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    1 g

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.