2-(Methylthio)thiophene
Bottle, 1 g
Codice catalogo APOSOR4091-1G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
2-(Methylthio)thiophene
Codice catalogo APOSOR4091-1G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 5780-36-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-(Mehtylthio)thiophene
- Numero CAS:5780-36-9
- Formula:C₅H₆S₂
- Numero MDL:MFCD00052382
- Molecular Weight:130.23 g/mol
- Punto di ebollizione:82…84 °C/15mmHg
- temperatura di conservazione:Refrigerata
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:1 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



