Human recombinant Her2 (from HEK293 cells)
100 µG
ACRBHE2-H52H4100UG
Marketsource
- Conf:100 µG
- Protein/peptide name:Her2
- Purezza:>90% as determined by SDS-PAGE.
- Protein synonyms:NEU|MLN19|TKR1|ERBB2|CD340|HER2|HER-2/neu|NGL
- Specie:Human
- Coniugazione:Non coniugato
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Peso molecolare:18,5 kDa
- Cat. No.:ACRBHE2-H52H4100UG
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- Protein/peptide type:Recombinant
- Livello di endotossine:Low
- ID gene:P04626-1
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Temperatura di spedizione:RT
- Sequenza tag:His Tag