Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat phase, LWD, N.A. 0,65, 40×, 2,0 mm
Codice catalogo 630-3322
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Ingrandimento:40×
- Descrizione:Plan achromat phase, LWD, N.A. 0,65
- Seq:18
- Distanza di lavoro:2,0 mm