Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromat (N-plan) oil phase Ph3; 1,25 NA, 100×, 0,15 mm
Codice catalogo ECHLJMAG1009
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Ingrandimento:100×
- Descrizione:Plan achromat (N-plan) oil phase Ph3; 1,25 NA
- Seq:28
- Distanza di lavoro:0,15 mm