Fine forceps, self-closing
Acciaio inossidabile, 110 mm, Straight, 0,10×0,06 mm
Codice catalogo FSCI11485-11
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Fine forceps, self-closing
Codice catalogo FSCI11485-11
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:110 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:01
- Tip size:0,10×0,06 mm
- Tip shape:Straight