[EN]TEST DYE 13 (EVAPORATED) IN 10ML VIA 1 * 1 pezzi
Codice catalogo CAMA032.8013
Nome del fornitore: CAMAG
[EN]TEST DYE 13 (EVAPORATED) IN 10ML VIA 1 * 1 pezzi
Codice catalogo CAMA032.8013
Nome del fornitore: CAMAG
Frequently Bought Together
Acido iodidrico 57% stabilizzato per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cell Guidance Softwell 96 12kPa collagen coated pack of 1
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
[EN]BIOTECTOR 1.8N SULFURIC ACID 80MG/L 1 * 20 L
Nome del fornitore: Hach
Colonne cromatografiche con inserto poroso, rubinetto in PTFE o a valvola
Nome del fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
HUMAN SKIN MELANOMA CELL LINE, FROZEN CRYOVIA
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
[EN]IGG1 ISOTYPE CONTROL D270N 1 * 1 mg
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
[EN]50 TABLETS MOLYBDATE LR N 2 PHOTOME 1 * 50 pezzi
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Potassio idrossido ≥85% ACS (max. 2% K₂CO₃)
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific