Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Plan fluorite water dipping; 0,5 NA, 20×, 3,5 mm
Codice catalogo ECHLJMAG0218
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Codice catalogo ECHLJMAG0218
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Ingrandimento:20×
- Descrizione:Plan fluorite water dipping; 0,5 NA
- Seq:22
- Distanza di lavoro:3,5 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.