Flat seals
Flat seal, fits outer thread, 50,8 mm, In PE
BURK8538-0200
: BURKLE
These flat seals are made from transparent PE.
- Fits outer or inner thread
- Descrizione:Flat seal, fits outer thread, 50,8 mm
- Materiale:In PE
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals