Orders LinkContactUsLinkComponent
CloneMatrix
CloneMatrix
CloneMatrix (1×40 ml), 1 Bottle
Codice catalogo MLDVK8510
Nome del fornitore:   Molecular Devices
CloneMatrix
Codice catalogo MLDVK8510
Nome del fornitore:  Molecular Devices
Numero CAS:  
CloneMatrix
CloneMatrix (1×40 ml), 1 Bottle
Numero CAS:  
Price
SFr. 263.00
Log in per disponibilità
1 * 1 Fl
Product Details & Documents
CloneMatrix is a 2,5X concentrate that serves as a matrix to produce semi-solid media for hybridoma, myeloma, CHO, HEK, and mESC.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 Bottle
  • Descrizione:
    CloneMatrix (1×40 ml)