Orders LinkContactUsLinkComponent
Core samplers
Core samplers
Core sampler, 200 mm, 15 mm, 15 ml
Codice catalogo 331-0374
Nome del fornitore:   BURKLE
Core samplers
Codice catalogo 331-0374
Nome del fornitore:  BURKLE
Core samplers
Core sampler, 200 mm, 15 mm, 15 ml
Price
SFr. 775.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Questi campionatori a lancia possono essere utilizzati per campionamenti di materiali bulk, che possono facilmente diventare collosi o presentare depositi a causa della forma del particolato.
  • In acciaio inox AISI 316
  • Per materiali bulk che tendono a diventare facilmente collosi o a depositarsi
In confronto ai campionatori standard “multistrato” per materiali bulk, il campionatore a lancia in due parti non ha uno spazio di dimensioni tali da rischiare che il campione rimanga bloccato mentre viene rimosso. Ciò consente di prelevare un campione adeguato di polveri e granulati attraverso più strati, come sfere di vetro o polveri metalliche.
A seconda della dimensione, il campionatore in acciaio inox può essere utilizzato in un’ampia gamma di contenitori differenti, per esempio grandi sacche o piccoli contenitori. Il campionatore per materiali bulk preleva un campione rappresentativo in profondità ed è ideale per utilizzi vari in laboratorio e nelle applicazioni industriali.
Delivery information: La consegna include il campionatore (con asta perforante e tubo perforante) e clip di fissaggio.
Specifiche
  • Ø:
    15 mm
  • Volume:
    15 ml
  • Descrizione:
    Core sampler
  • Lunghezza:
    200 mm
  • Seq:
    01