VWR®, PC Erlenmeyer Shaker Flasks
500 ml, Sterili, Tappo a pressione
VWR® PC erlenmeyer shaker flasks provide excellent optical clarity and mechanical strength. They are ideal for shaker culture applications and storage.
- Temperature range: –80 to +121 °C
- Unlike glass, flasks will not break when dropped
- Molded-in graduations for accuracy
- Vent cap option for continuous gas exchange while ensuring sterility and preventing leakage
- Non-cytotoxic, DNase/RNase free and non-pyrogenic
- Sterilized by irradiation SAL10-6 (ISO11137)
- Shelf life: 3 years after month of production
Manufactured in a class 100,000 room environment under ISO13485 and ISO9001 quality management system.
: Available with plug seal cap or vent cap.
: Individually packaged. Triple bags, individually packaged for VWR® 2L-3L-5L PC erlenmeyer flasks.
- Tipo di chiusura:Tappo a pressione
- Sterilità:Sterili
- Capacità:500 ml
- Seq:05
- Cat. No.:214-0450
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
Accessories
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione