Cassetti trasparenti, mulTiroir
2 l, trasparente, 166×275×61 mm
Catalog # MULC11102MU02000C
Supplier: MULTIROIR
Jump to:
Product Details & Documents
Sistema di armadi con cassetti modulari. Per riporre in modo ordinato numerosi articoli, su ripiani o nella stazione di lavoro.
- Totale visibilità all'interno del cassetto
- Ciascun cassetto può essere montato in orizzontale e in verticale
- Ogni cassetto può essere ripartito con divisori
Documents
VWR® Lab bric-a-brac
Product Literature
Specifications
- Capacità:2 l
- Colore:trasparente
- Seq:02
- L×P×A:166×275×61 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 216-4343Separatore trasversale per cassetti 216-4326 (10002)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 5.70
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 216-4327Separatore longitudinale per cassetti 216-4346 (1901)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 2.40
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 216-4328Separatore trasversale per cassetti 216-4346 (1902)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 2.10
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 216-4344Separatore trasversale per cassetti 216-4326 (10003)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 2.70
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 216-4339Separatore longitudinale per cassetti 216-4349 (7001)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 6.80
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 216-4340Separatore trasversale per cassetti 216-4349 (7002)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 5.40
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 216-4338Separatore trasversale per cassetti 216-4347 (2003)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 0.80
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 216-4337Separatore trasversale per cassetti 216-4347 (2002)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 1.30
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 216-4336Separatore longitudinale per cassetti 216-4347 (2001)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 2.40
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 216-4342Separatore longitudinale per cassetti 216-4326 (10001)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 7.60
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 216-4341Separatore trasversale per cassetti 216-4349 (7003)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 2.60