2 ml Lagervial Typ HP Klarglas mit roter offener Schraubkappe aus glasfaserverstärktem Polyamid mit geriffeltem Rand mit eingelegtem Silikon PTFE Septum, Abmessung 12 x 32 mm Steril & Pyrogenfrei mit Zertifikat 1 * 20 ST
Codice catalogo INFCG294R12032SKFK
Nome del fornitore: INFOCHROMA
Frequently Bought Together