Microplate readers, Multiskan SkyHigh
Product Details & Documents
Multiskan SkyHigh è uno spettrofotometro a micropiastre UV/Visible progettato per essere economico e facile da usare in qualunque applicazione di ricerca fotometrica, soprattutto per le analisi del DNA, RNA e delle proteine. È ideale per ambienti multi-utente in cui vengono eseguite una varietà di prove endpoint, cinetiche e spettrali.
- Misurazione facile e veloce - campioni di acido nucleico o proteine a basso volume
- Software facile da usare - consente di effettuare un esperimento nel giro di pochi minuti
- Accesso remoto - gestisci i tuoi dati da ovunque via Cloud, USB, o la piattaforma Microsoft™ OneDrive™
Multiskan Sky touch screen models can be connected to Thermo Fisher Connect cloud-based tools to enable secure digital data management, remote access of your instrument’s photometric data, and sharing between colleagues.
SkanIt™ software offers a comprehensive selection of built-in calculations, including blank subtraction, standard curves and concentration/dose-response curve fitting, classification, quality control, kinetic, and spectral analysis. Each user can install SkanIt software on his/her own computer to set up assays and analyse data. Thermo Fisher Connect cloud-based capabilities enable you to:
- Monitor the status of your instrument from your PC or Mac® computer
- Monitor the status of your instrument from your mobile device with the Instrument Connect app
- Upload measured data automatically or manually from your instrument to your cloud account
- Securely store, access, share, and manage your data remotely
- Receive automatic notification of new instrument software updates
- Upgrade instrument software at your convenience
Documents
Specifications
- Descrizione:Multiskan SkyHigh con touch screen, cuvette e µDrop Duo
- Range di incubazione:From ambient temperature to 45 ˚C
- Selezione della lunghezza d'onda:Monocromatore
- Scala:Fino a 4 Ass.
- Agitazione:Lineare
- Range spettrale:200 - 1000 nm (passi da 1 nm)
- Interfaccia utente:Utilizzo standalone: display touch screen da 7’’; controllo PC: software Thermo Scientific™ SkanIt™
- Sorgente luminosa:Lampada flash allo xeno
- Linearità:0 - 2,5 Ass, 2% (a 450 nm)
- Cat. No.:LABLA51119700DPC
- Peso:11,3 kg
- Interfaccia:1 porta USB B per PC
1 porta Ethernet
3 porte USB A per dispositivi (dispositivo memoria USB e Wi-Fi dongle) - Tempo di lettura (piastra a 96 pozzetti):6 sec
- Tipi di piastra:Piastre da 6 a 48, da 96 e 384 pozzetti (altezza max 19,5 mm con coperchio), piastre Thermo Scientific™ µDrop™
- Precisione:SD <0,003 Abs o CV <1,0% (a 450 nm)
- Accuratezza:1,0% + 0,003 Ass (0 - 2,0 Ass), 2,0% (2,0 - 2,5 Ass)
- Larghezza di banda:<2,5 nm
- Tipo cuvetta:L×P×A: 12,5×12,5×40 - 58 mm
Altezza centro raggio: 8,5 mm
Finestra raggio: ≥ 2 - Velocità di scansione:10 s da 200 - 1000 nm in passi da 1 nm
- L×P×A:295×445×265 mm
- Tempo di lettura (piastra a 384 pozzetti):10 sec
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 736-0754µDrop™ Plate, 16 measurement positions in a 2×8 matrixLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 3’380.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- LABLN12391M2µDrop™ Duo plate, 2× 16 measurement positions in two 2×8 matrixesLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 3’660.00