Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromat objective, 10×, 10,6 mm
Codice catalogo ECHLJMAG0108
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ingrandimento:10×
- Descrizione:Plan achromat objective
- Seq:10
- Distanza di lavoro:10,6 mm