Orders LinkContactUsLinkComponent
Tyloxapol USP
Tyloxapol USP
Glass, amber, 100 g
Codice catalogo SPCMT1708-100GMBL
Nome del fornitore:   Spectrum Chemical
Tyloxapol USP
Codice catalogo SPCMT1708-100GMBL
Nome del fornitore:  Spectrum Chemical
Numero CAS:  25301-02-4
Tyloxapol USP
Glass, amber, 100 g
Numero CAS:  25301-02-4
Price
2 660.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
All Spectrum Chemical USP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
  • Numero CAS:25301-02-4
  • Numero MDL:MFCD00149002
  • Densità:1,100
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass, amber
  • Conf:
    100 g