Screw caps for SuperClear® microtubes
blu
3602-877-000-9
: Labcon
Caps only.
- Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polyethylene USP Class VI resin
- Polypropylene
- Autoclavable
- Colore:blu
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals