Screw caps for SuperClear® microtubes
porpora
Codice catalogo 3600-876-000-9
Nome del fornitore: Labcon
Vai a
Product Details & Documents
Caps only.
- Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polyethylene USP Class VI resin
- Polypropylene
- Autoclavable
Specifiche
- Colore:porpora