General purpose funnels, PP/PE
13 mm, 120 mm
Codice catalogo BURK9602-0120
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
All-purpose funnels with suspension eyelet for safe filling of containers.
Documents
BURK9602-0060_TDS_EN BURK9602-0160_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Ø esterno imbuto:120 mm
- Seq:03
- Ø esterno stelo:13 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Sieve for barrel funnels Ø 50 mm