Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromat LWD; 0,4 NA, 20×, 2,8 mm
Codice catalogo ECHLJMAG0216
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Ingrandimento:20×
- Descrizione:Plan achromat LWD; 0,4 NA
- Seq:16
- Distanza di lavoro:2,8 mm