VWR®, Erlenmeyer Flasks with Four Baffles
2000 ml, 265 mm, 161 mm, GL 45
Borosilicate 3.3 glass, with 4 baffles, GL 45 thread and blue GL 45 membrane screw cap.
- High chemical and thermal resistance
- With 4 equidistant baffles providing consistent agitation when used with orbital shakers
- Ideal for bacterial culture production
- Complete with blue GL 45 membrane screw cap made from PP
- Autoclavable at 121 °C
The 4 equidistant baffles of these flasks are providing consistent agitation when used with orbital shakers. The VWR® baffled flasks are delivered with a GL 45 membrane screw cap with 0,2 µm PTFE membrane to ensures an optimal gas exchange for optimal bacteria growth.
- Ø est:161 mm
- Filettatura:GL 45
- Capacità:2000 ml
- Altezza:265 mm
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..