Orders LinkContactUsLinkComponent
Campionatori, PowderProof
Campionatori, PowderProof
Spiral screw for PowderProof® for powders up to 2 mm Ø, for 600 mm
Codice catalogo BURK5302-0616
Nome del fornitore:   BURKLE
Campionatori, PowderProof
Codice catalogo BURK5302-0616
Nome del fornitore:  BURKLE
Campionatori, PowderProof
Campionatori, PowderProof
Spiral screw for PowderProof® for powders up to 2 mm Ø, for 600 mm
Price
SFr. 524.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Quality assurance starts with the inspection of incoming goods. An all-layer sample of bulk goods is no longer a problem with PowderProof®, the sampler for powders and granules.
  • Many uses
  • Stainless steel AISI 316L (1.4404)/AISI 301 (1.4310)
  • Includes motor, two rechargeable batteries, fast charger, lance, spiral screw, bags, bag clip, and cleaning brush
  • Additional spiral screws available as accessory
PowderProof® is the practically proven professional solution for mobile sampling of powders and granules. Different lances and augers can be attached to the robust drive unit and swapped without any problem. This modular design makes PowderProof® a versatile instrument for sampling powders and granules from drums, barrels, bags, or sacks.
Safe and reliable sampling is made even easier with useful accessories such as basket-enclosed bottles, sample bags, and close-it control seals.
PowderProof® with lance for horizontal use, such as sampling from sacks, with lance for vertical use, for sampling from open containers such as barrels, drums, or bags.
Specifiche
  • Descrizione:
    Spiral screw for PowderProof® for powders up to 2 mm Ø, for 600 mm
  • Seq:
    10
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Custodia per il trasporto
    Custodia per il trasporto
    312-1141
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 192.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    Filettatura
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 300-0174
    500 ml
    50 mm
    LDPE
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 5.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sacchetti di confezionamento con chiusura, 170×120 mm, 400 ml
    Sacchetti di confezionamento con chiusura, 170×120 mm, 400 ml
    113-5414
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 19.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Clamp for sampling bags, Ø 25 mm
    Clamp for sampling bags, Ø 25 mm
    BURK5338-0001
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 28.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Basket for sample bottles 500 ml, Ø 84 mm, including holding ring
    Basket for sample bottles 500 ml, Ø 84 mm, including holding ring
    BURK5302-2055
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 152.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Basket for sample bottles 1000 ml, Ø 100 mm, including holding ring
    Basket for sample bottles 1000 ml, Ø 100 mm, including holding ring
    BURK5302-2105
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 193.00