Iron AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Ferro, Fe, 10000 mg/L, 12% EtOH/2% HCl, Plastic bottle, 100 mL
Codice catalogo HONCE4202-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Iron AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Codice catalogo HONCE4202-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).
Specifiche
Specifiche
- Concentrazione:10000 mg/L
- Matrice:12% EtOH/2% HCl
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Componenti:Ferro
- Simbolo:Fe
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



