Orders LinkContactUsLinkComponent
Iron AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Ferro, Fe, 10000 mg/L, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Codice catalogo HONCE4111-100ML
Nome del fornitore:   Honeywell Chemicals
Iron AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Codice catalogo HONCE4111-100ML
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  
Iron AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Ferro, Fe, 10000 mg/L, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 94.72
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
 : ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).
Specifiche
Specifiche
  • Concentrazione:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Tipo di conf.:
    Plastic bottle
  • Conf:
    100 mL
  • Componenti:
    Ferro
  • Simbolo:
    Fe