Orders LinkContactUsLinkComponent
ICP standard solutions, Fluka™
ICP standard solutions, Fluka™
ICP Standard (7 Components), 5 - 1500 mg/L, 5% HNO₃, 100 mL
Codice catalogo HONCE2218-100ML
Nome del fornitore:   Honeywell Chemicals
ICP standard solutions, Fluka™
Codice catalogo HONCE2218-100ML
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  
ICP standard solutions, Fluka™
ICP Standard (7 Components), 5 - 1500 mg/L, 5% HNO₃, 100 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 518.66
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Materials (CRMs).
  • Traceable to NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB)
Specifiche
Specifiche
  • Concentrazione:
    5 - 1500 mg/L
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Conf:
    100 mL
  • Descrizione:
    ICP Standard (7 Components)