ICP standard solutions, Fluka™
ICP Standard (7 Components), 50 - 1000 mg/L, 5% HNO₃/0,2% HF, 100 mL
Codice catalogo HONCE2217-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
ICP standard solutions, Fluka™
Codice catalogo HONCE2217-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certified Reference Materials (CRMs).
- Traceable to NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB)
Specifiche
Specifiche
- Concentrazione:50 - 1000 mg/L
- Matrice:5% HNO₃/0,2% HF
- Conf:100 mL
- Descrizione:ICP Standard (7 Components)