Orders LinkContactUsLinkComponent
ICP standard solutions, Fluka™
ICP standard solutions, Fluka™
ICP Standard (4 Components), 1000 mg/L, 2% HNO₃, 100 mL
Codice catalogo HONCE2216-100ML
Nome del fornitore:   Honeywell Chemicals
ICP standard solutions, Fluka™
Codice catalogo HONCE2216-100ML
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  
ICP standard solutions, Fluka™
ICP Standard (4 Components), 1000 mg/L, 2% HNO₃, 100 mL
Numero CAS:  
Price
282.21 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Materials (CRMs).
  • Traceable to NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB)
Specifiche
Specifiche
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Conf:
    100 mL
  • Descrizione:
    ICP Standard (4 Components)
Specifiche