ICP standard solutions, Fluka™
ICP Standard (23 Components), 100 mg/L, 5% HNO₃/0,2% HF, 100 mL
Codice catalogo HONCE2214-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
ICP standard solutions, Fluka™
Codice catalogo HONCE2214-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certified Reference Materials (CRMs).
- Traceable to NIST
: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB)
Specifiche
Specifiche
- Concentrazione:100 mg/L
- Matrice:5% HNO₃/0,2% HF
- Conf:100 mL
- Descrizione:ICP Standard (23 Components)