Domiphen bromide
100 g
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Domiphen bromide
Codice catalogo SPCMD2162-100GM
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Numero CAS: 538-71-6
Vai a
Product Details & Documents
Domiphen Bromide, BP.
All Spectrum Chemical BP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Sinonimi: (Dodecyldimethyl-2-phenoxyethyl)ammonium bromide, N,N-Dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)dodecan-1-aminium bromide
- Numero CAS:538-71-6
- Formula:C₂₂H₄₀BrNO
- Numero MDL:MFCD00011769
- Molecular Weight:414.48 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Conf:100 g