Avantor® Hichrom HI-5 Basic, GC Columns
GC column, Capillare, 1,50 µm, 0,32 mm, 50 m
Codice catalogo HI03-32-150-50
Nome del fornitore: Avantor
Vai a
Product Details & Documents
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Specifiche
- Formato della colonna:Capillare
- Spessore dello strato:1,50 µm
- Ø int.:0,32 mm
- Descrizione:GC column
- Lunghezza:50 m
- Cat. No.:HI03-32-150-50
- Crossbond:Yes
- Phase composition:5% Phenyl, 95% Methyl Polysiloxane - for basic compounds
- Polarity:Low-polarity stationary phase
- Phase name:HI-5 Basic
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmLinear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-100-PF-CLog in per disponibilità1 * 100 ST - 806.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmLinear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-10-PF-CLog in per disponibilità1 * 10 ST - 111.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-10-PFY-CLog in per disponibilità1 * 10 ST - 961.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-1-PFY-CLog in per disponibilità1 * 1 ST - 99.40 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmLinear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-25-PF-CLog in per disponibilità1 * 25 ST - 215.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-2-PFY-CLog in per disponibilità1 * 2 ST - 199.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmLinear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-50-PF-CLog in per disponibilità1 * 50 ST - 414.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmLinear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-5-PF-CLog in per disponibilità1 * 5 ST - 74.10 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-5-PFY-CLog in per disponibilità1 * 5 ST - 491.00 SFr.