Avantor® Hichrom HI-5 Basic, GC Columns
GC column, Capillare, 1,00 µm, 0,25 mm, 60 m
Codice catalogo HI03-25-100-60
Nome del fornitore: Avantor
Vai a
Product Details & Documents
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Specifiche
- Formato della colonna:Capillare
- Spessore dello strato:1,00 µm
- Ø int.:0,25 mm
- Descrizione:GC column
- Lunghezza:60 m
- Cat. No.:HI03-25-100-60
- Crossbond:Yes
- Phase composition:5% Phenyl, 95% Methyl Polysiloxane - for basic compounds
- Polarity:Low-polarity stationary phase
- Phase name:HI-5 Basic
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmLinear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-100-PF-CLog in per disponibilità1 * 100 ST - SFr. 806.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmLinear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-10-PF-CLog in per disponibilità1 * 10 ST - SFr. 111.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-10-PFY-CLog in per disponibilità1 * 10 ST - SFr. 961.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-1-PFY-CLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 99.40
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmLinear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-25-PF-CLog in per disponibilità1 * 25 ST - SFr. 215.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-2-PFY-CLog in per disponibilità1 * 2 ST - SFr. 199.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmLinear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-50-PF-CLog in per disponibilità1 * 50 ST - SFr. 414.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmLinear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-5-PF-CLog in per disponibilità1 * 5 ST - SFr. 74.10
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-5-PFY-CLog in per disponibilità1 * 5 ST - SFr. 491.00