ContactUsLinkComponent
Verlängerungskabel 1 m für LIBERO CE. M8-Stecker an beiden Enden (male/female), PVC, -60 °C...+90 °C. 1 * 1 ST
Catalog # ELPR802282
Supplier:  ELPRO-BUCHS
Verlängerungskabel 1 m für LIBERO CE. M8-Stecker an beiden Enden (male/female), PVC, -60 °C...+90 °C. 1 * 1 ST
Catalog # ELPR802282
Supplier:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together